Iode 0.05 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
I₂ Poids moléculaire: 253,81 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 (H2O, 20 °C) |