TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Trométamol chlorhydrate
, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
, THAM HCl
, TRIS HCl
, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Poids moléculaire: 157,6 g/mol Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012590 Numéro CAS: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Indice Merck: 12,09902 |