N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
(CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl Poids moléculaire: 209,12 g/mol Point de fusion: 208…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012991 Numéro CAS: 536-46-9 EINECS: 208-635-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,03280 |