Imprimer
Adénine chlorhydrate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MOLE85430679-5GEA 182 EUR
MOLE85430679-5G
Adénine chlorhydrate
Adénine chlorhydrate
Formule: C₅H₅N₅·HCl
Poids moléculaire: 171,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150864
Numéro CAS: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0