EDTA sel disodique dihydraté Ph. Eur., USP, BP, JP, ACS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide edetique sel disodique dihydraté
, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté
, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Poids moléculaire: 372,24 g/mol Point de fusion: 255 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150037 Numéro CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Indice Merck: 13,03543 |
Résultats des tests de spécification
Co (Cobalt) | |
Hg (Mercury) | |
Ni (Nickel) | |
Pb (Lead) | |
V (Vanadium) | |
Conforms to Ph.Eur./USP/BP/JP/ACS | |
Identification A | |
Identification D | Passes test Ph.Eur./BP |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur./BP |
Identification C | Passes test USP |
Ca (Calcium) | Passes test USP |
Limit of nitrilotriacetic acid [USP] | Max. 0.1 % |
Loss on drying (150°C; 6 h) [USP] | 8.7 --> 11.4 % |
Assay [JP] | Min. 99.0 % |
Identification 2 | Passes test JP |
Identification 3 | Passes test JP |
pH (1 %) [JP] | 4.3 --> 4.7 |
Clarity and colour of solution | Passes test JP |
CN (Cyanide) | Passes test JP |
Heavy metals (as Pb) [JP] | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) [JP] | Max. 2 ppm |
Residue on ignition [JP] | 37.0 --> 39.0 % |
ACS specifications: | |
Assay [ACS] | 99.0 --> 101.0 % |
pH (25°C; 5 %) [ACS] | 4.0 --> 6.0 |
Insoluble matter [ACS] | Max. 0.005 % |
Nitrilotriacetic acid [ACS] | Max. 0.1 % |
Heavy metals (as Pb) [ACS] | Max. 0.005 % |
Fe (Iron) [ACS] | Max. 0.01 % |
(*): Impurity A (Nitrilotriacetic acid): result guaranteed by supplier |