Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté ≥95%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum hydroxyde à 8 molécules d'eau
21678.297EA 0 EUR
21678.297 21678.515
Baryum hydroxyde octahydraté ≥95%, TECHNICAL
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
Poids moléculaire: 315,47 g/mol
Point d'ébullition: 780 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,00980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %