3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC), poudre blanc cassé
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Ah receptor antagonist.
A partial antagonist for the aryl hydrocarbon receptor. Induces apoptosis in human cancer cells. Activates cytochrome P-450 1A2.
Soluble in DMSO.
Formule:
C₁₇H₁₄N₂ Poids moléculaire: 246,31 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00195766 Numéro CAS: 1968-05-4 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (HPLC) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...