Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02790.5000EA 618 EUR
1.02790.5000 1.02790.1000 1.02790.0250 1.02790.9050
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Poids moléculaire: 249,69 g/mol
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Indice Merck: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur