Imprimer
Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10661.09EA 69.8 EUR
10661.09 ABCRAB202043.0001 10661.18
Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Cadmium chloride hydrate
Formule: CdCl₂·H₂O
Poids moléculaire: 201,329 g/mol
Point de fusion: 565 °C
Densité: 3,327 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 654054-66-7
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,II