Imprimer
L(+)-Cystéine
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Cys-OH(R)-(+)-Cystéine
A1425.1000EA 2100 EUR
A1425.1000
L(+)-Cystéine
L(+)-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Poids moléculaire: 121,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Indice Merck: 13,02810