Imprimer
VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
331-0301EA 87.9 EUR
331-0301
VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
PET, transparent, avec bouchons à vis bleu.
  • Gradués
  • Bouchon inviolable (équipé)
  • Léger et robuste
  • Carrés
Ces flacons permettent le prélèvement, le stockage et le transport d’échantillons.