Parteck® SI 450 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT NF, FCC, JSFA pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D(-)-Glucitol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Poids moléculaire: 182,17 g/mol Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa) Point de fusion: 94…98 °C Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004708 Numéro CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Indice Merck: 12,08873 |