La série Aeolus H est une gamme de hottes à flux laminaire horizontales de haute qualité pour la manipulation de matériaux non dangereux qui nécessitent un environnement exempt de particules. Ces équipements offrent la plus haute protection des produits. Les hottes à flux laminaire horizontal Aeolus H, ont été spécialement conçues pour fonctionner dans les hôpitaux, les pharmacies, les centres de IVF, le contrôle des aliments, les cultures in vitro en horticulture, mais aussi dans l'électronique, l'optique, la micromécanique, les industries plastiques, etc. Les systèmes à flux laminaire horizontal permettent de travailler dans des conditions stériles et sans particules grâce au nettoyage continu de la zone de travail au moyen d'un flux d'air horizontal unidirectionnel ultra filtré. La pression positive à l'intérieur de la hotte empêche l'entrée de l'air ambiant dans la zone de travail.
- Économie d'énergie
- Taille extérieure compacte, sans parties dépassant du corps principal ; facile à nettoyer
- L'éclairage LED fournit une illumination uniforme et minimise la fatigue oculaire
- Faible niveau sonore
- Panneau de commande intuitif
- Installation et entretien faciles : Les panneaux latéraux en verre sont amovibles pour permettre le passage par toutes les portes
- Le filtre HEPA est accessible pour un remplacement par l'avant de l'armoire. L'unité peut être démontée en cas d'installation difficile
- Large surface de travail en acier inoxydable, de type cuvette, pour éviter le déversement potentiel de liquides qui pourraient endommager le filtre HEPA
Ligne verte:
Une très faible consommation d'énergie est obtenue par l’utilisation de moteurs EC, un éclairage LED, un mode de débit en veille.
Toutes les pièces, ainsi que les pièces métalliques, peuvent être remplacées, ce qui prolonge la durée de vie utile de la hotte.
Le pré-filtre (G3) empêche la poussière, la saleté et les particules d'atteindre le filtre HEPA, ce qui augmente considérablement la durée de vie du filtre HEPA.
Composants de haute qualité :
Hotte en acier revêtu d'une peinture émaillé au four
Surface de travail en acier inoxydable AISI-304 poli
Filtre HEPA protégé par un écran laminaire pour fournir un flux uniforme incomparable
Parois latérales en verre trempé amovibles et résistantes aux rayons U.V.
Certifications: La série AEOLUS est conçue et fabriquée afin d'obtenir une zone de travail conforme à la norme ISO 14644-1 (Classe 4), GMP Annexe 1 (Grade A) - Ancienne Classe 100 selon la norme Federal Standard 209E.