Imprimer
L(+)-Histidine 98.5-101.5%, Haute Pureté
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-HistidineHisHH-His-OH
1B1164-100GEA 109 EUR
1B1164-100G 1B1164-1KG
L(+)-Histidine 98.5-101.5%, Haute Pureté
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 155,16 g/mol
Point de fusion: 272…273 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Indice Merck: 13,04741
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic 1.5 ppm
Chloride 0.05%
Heavy Metals 0.0015%
Iron 0.003%
Loss on Drying 0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition 0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate 0.03%