L(+)-Histidine
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(+)-Histidine
, His
, H
, H-His-OH
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Poids moléculaire: 155,16 g/mol Point de fusion: 272…273 °C Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064315 Numéro CAS: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Indice Merck: 13,04741 |