D(+)-Tryptophane ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Poids moléculaire: 204,23 g/mol Point de fusion: 273 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005647 Numéro CAS: 153-94-6 EINECS: 205-819-9 Indice Merck: 14,09797 |