L(-)-Tryptophane, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Poids moléculaire: 204,23 g/mol Point de fusion: 290 °C Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064340 Numéro CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Indice Merck: 12,09929 |