Imprimer
5-Hydroxy-L-tryptophane, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxitriptan
399698-25EA 707 EUR
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophane, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Poids moléculaire: 220,23 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,04895