Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
(R)-(-)-Acide hydratropique ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Attention
Purity: 97%
CAS No.: 7782-26-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2207688
Optical Rotation: -73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063140
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids Moléculaire: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 - 32 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 7782-26-5
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cdt Référence VWR Quantité
0,25 g A17639.01
1 g A17639.03
5 g A17639.06
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Melting point 32-34°
Formula weight 150.18
N ° CAS. 7782-26-5
Purity 97%
Refractive index 1.5230
Point d'éclair 148°(298°F)
Point d'ébullition 264-266°
Molecular formula C9H10O2
MDL No. MFCD00063140
Optical rotation -73° (c=1.6 in chloroform)
Beilstein reference 2207688
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité