Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
(S)-(+)-Acide hydratropique ≥99%
Marques : Acros Organics
Attention
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids Moléculaire: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 115°C (1mmHg)
Point de fusion: 29°C - 32°C
Densité: 1,1
Point Eclair : >110°C
Température de stockage: Température ambiante
MDL: MFCD00063139
Numéro CAS: 7782-24-3
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Low melting solid
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Code emb. Cdt Référence VWR Quantité
Flacon verre pour solides 250 mg ACRO264652500
Glass bottle 1 g ACRO264650010
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Densité 1.1
Melting point 29°C - 32°C
Point d'éclair >110°C
Point d'ébullition 115°C (1mmHg)
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping