(S)-(+)-Acide hydratropique ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(+)-Acide 2-phénylpropionique
Formule:
C₉H₁₀O₂ Poids moléculaire: 150,18 g/mol Point d'ébullition: 264…266 °C Point de fusion: 30…34 °C Densité: 1,100 Point éclair: 148 °C (298 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063139 Numéro CAS: 7782-24-3 |