1,4-Pentadiène 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₈ Poids moléculaire: 68,12 g/mol Point d'ébullition: 26 °C (760 mmHg) Point de fusion: –148 °C Densité: 0,65 g/cm³ Point éclair: –20 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008665 Numéro CAS: 591-93-5 EINECS: 209-736-9 UN: 3295 ADR: 3,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |