1,7-Octadiène 98.5%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₄ Poids moléculaire: 110,2 g/mol Point d'ébullition: 114…121 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,74 g/cm³ Point éclair: 9 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008668 Numéro CAS: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |