1,7-Octadiène ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₄ Poids moléculaire: 110,2 g/mol Point d'ébullition: 118…120 °C Point de fusion: < –70 °C Densité: 0,735 Point éclair: 5 °C (41 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008668 Numéro CAS: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |