Imprimer
1,7-Octadiène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18797.4500EA 0 EUR
8.18797.9999 8.18797.4500
1,7-Octadiène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadiène
Formule: C₈H₁₄
Poids moléculaire: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008668
Numéro CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.08 g/l (20 °C)
Molar Mass 110.20 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Refractive Index 1.4215 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 8.8 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C