Imprimer
1,7-Octadiyne 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO171340500EA 411 EUR
ACRO171340500 ACRO171340100
1,7-Octadiyne 98%
1,7-Octadiyne
Formule: C₈H₁₀
Poids moléculaire: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008580
Numéro CAS: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %