Bromodichlorométhane, Supelco®
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
BDCM
, Dichlorobromométhane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
BrCl₂CH Poids moléculaire: 163,83 g/mol Point d'ébullition: 90,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –56 °C Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000824 Numéro CAS: 75-27-4 EINECS: 200-856-7 Indice Merck: 13,01401 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...