1,2-Dichloropropane-[D₆] (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
ClD₂CCD₂CD₂Cl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
93952-08-0 UN: 1279 ADR: 3,II |