Imprimer
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83640.320EA 200 EUR
83640.320 83640.500 83640.400 83640.290 83640.911 83640.914
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,7820 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Solution (100 g/l) Conforme
Acidité Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Point d'ébullition 80 - 82 °C
Coloration Max. 10 APHA
Densité (20/4) 0,781 - 0,784
Densité (20/20) 0,782 - 0,785
Indice de réfraction (20°C) 1,343 - 1,345
Résidu à l'évaporation Max. 2 ppm
Eau Max. 0,02 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Fer) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnésium) Max. 10 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Absorbance (191 nm) Max. 0,5
Absorbance (200 nm) Max. 0,1
Absorbance (210 nm) Max. 0,02
Absorbance (215 nm) Max. 0,01
Absorbance (220 nm) Max. 0,01
Absorbance (230 nm) Max. 0,005
Absorbance (à partir de 240 nm) Max. 0,005
Transmittance (191 nm) Min. 30 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 95 %
Transmittance (210 nm) Min. 96 %
Transmittance (215 nm) Min. 98 %
Transmittance (220 nm) Min. 98 %
Transmittance (230 nm) Min. 99 %
Transmittance (à partir de 240 nm) Min. 99 %
Fluorescence (en quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Gradient (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (en Réserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (en Nitro-4 phénol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) Max. 20 ppb
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme