N,N-Diméthylformamide, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMF
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HCON(CH₃)₂ Poids moléculaire: 73,09 g/mol Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa) Point de fusion: –61 °C Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 57,5 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003284 Numéro CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Indice Merck: 13,03269 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -61 °C |
Molar Mass | 73.09 g/mol |
Boiling Point | 153 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.77 hPa (20 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Refractive Index | 1.43 |
Explosion Limit | 2.2 - 16 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |