N,N-Diméthylformamide ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMF
Formule:
HCON(CH₃)₂ Poids moléculaire: 73,09 g/mol Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60,5 °C Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 57,5 °C (DIN 51755) (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003284 Numéro CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Indice Merck: 13,03269 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Indice de réfraction (20°C) | 1.429 - 1.431 |