Imprimer
Succinate de diéthyle
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE13652039-1KGEA 0 EUR
MOLE13652039-1KG
Succinate de diéthyle
Succinate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Poids moléculaire: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009208
Numéro CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Indice Merck: 12,09038