Imprimer
Acide pentafluoropropionique ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12791.36EA 1050 EUR
A12791.36 A12791.14 A12791.22
Acide pentafluoropropionique ≥97%
Acide pentafluoropropionique
Formule: C₃HF₅O₂
Poids moléculaire: 164,03 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Densité: 1,576
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,II