Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Electran pour l'électrophorèse
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
THAM
, Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3
, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ Poids moléculaire: 121,14 g/mol Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 169…172 °C Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Indice Merck: 12,09902 |
Résultats des tests de spécification
Titre | Min. 99,00 % |
Aspect | Poudre cristall. blanche |
Identification (IR) | Conforme |
DNases | Non détecté |
RNases | Non détecté |
Protéases | Non détecté |
Absorbance (260 nm) (10 %) | Max. 0,030 |
Absorbance (280 nm) (10 %) | Max. 0,020 |
pH (20°C; 1 mol/l) | 10,50 - 11,50 |
Métaux lourds (en Pb) | Max. 0,005 % |
Eau | Max. 0,3 % |
Cu (Cuivre) | Max. 0,0001 % |
Fe (Fer) | Max. 0,0001 % |
Pb (Plomb) | Max. 0,0001 % |