Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
THAM
, Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3
, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ Poids moléculaire: 121,14 g/mol Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 169…172 °C Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Indice Merck: 12,09902 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Colouration (0,5 mol/l; water) | Max. 10 APHA |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) | Min. 45 % |
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) | Min. 75 % |
Transmittance (280 nm) (0.5 mol/l) | Min. 80 % |
Transmittance (320 nm) (0.5 mol/l) | Min. 90 % |
DNases (exo- and endonucleases) | Not detected |
Proteases | Not detected |
RNases | Not detected |