Imprimer
1,4-Diaminobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraméthylènediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08279.9999
1,4-Diaminobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane
Formule: C₄H₁₂N₂
Poids moléculaire: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008235
Numéro CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Indice Merck: 12,08134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 158 - 160 °C (1013 hPa)
Flash Point 63 °C
Refractive Index 1.454 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 11.2 %(V)
Density 0.88 g/cm3