Imprimer
1,8-Diaminooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Octaméthylènediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06916.9999
1,8-Diaminooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctane
Formule: C₈H₂₀N₂
Poids moléculaire: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008248
Numéro CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 575 g/l (20 °C)
Melting Point 51 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C DIN 51758
Explosion Limit 1.1 - 6.8 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (60 °C)
pH 11.7 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C DIN 51794