Méthanol ≥99.9% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool à bruler
, Alcool méthylique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
CH₃OH Poids moléculaire: 32,04 g/mol Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Indice Merck: 13,05984 |
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) | Min. 99.9 % |
Composés carbonylés | Conforme |
Acidité | Max. 0.0002 Meq/g |
Alcalinité | Max. 0.0002 Meq/g |
Densité (20/20) | 0.791 --> 0.793 |
Résidu à l'évaporation | Max. 3 ppm |
Eau | Max. 0.03 % |
Ca (Calcium) | Max. 200 ppb |
K (Potassium) | Max. 100 ppb |
Mg (Magnésium) | Max. 100 ppb |
Na (Sodium) | Max. 200 ppb |
Gradient (235 nm) | Max. 2 MAU |
Gradient (254 nm) | Max. 2 MAU |
Transmittance (205 nm) | Min. 10 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 40 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 60 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (à partir de 260 nm) | Min. 98 % |
Fluorescence (en quinine) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Fluorescence (en quinine) (365 nm) | Max. 1 ppb |
Conforme à ACS | Conforme |
Filtré à 0,2 µm | Confirmé |