2,2,4-Triméthylpentane, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isooctane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Poids moléculaire: 114,23 g/mol Point d'ébullition: 99,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –107 °C Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008943 Numéro CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Indice Merck: 13,05212 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.56 mg/l (25 °C) |
Melting Point | -107 °C |
Molar Mass | 114.23 g/mol |
Boiling Point | 99 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 51 hPa (20 °C) |
Flash Point | -12 °C |
Refractive Index | 2.3 |
Explosion Limit | 1 %(V) |
Density | 0.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 410 °C |
Saturation concentration | 239 g/m3 (20 °C) |