Imprimer
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE10186726-100GEA 549 EUR
MOLE10186726-100G
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 189,21 g/mol
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1