Imprimer
Acide phénylacétique ≥99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14881.36EA 38 EUR
A14881.36
Acide phénylacétique ≥99%
Acide phénylacétique
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 76…79 °C
Densité: 1,100
Point éclair: 132 °C (270 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004313
Numéro CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Indice Merck: 12,07422