Imprimer
Acrylamide 99+% pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L15075.22EA 67.2 EUR
L15075.22 L15075.14 L15075.36
Acrylamide 99+% pour l'électrophorèse
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
Poids moléculaire: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 82…85 °C
Densité: 1,322
Point éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg