Acrylamide, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₅NO Poids moléculaire: 71,08 g/mol Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa) Point de fusion: 84,5 °C Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 138 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008032 Numéro CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1, |