Imprimer
Acide 4'-nitrocinnamique pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18563.0025EA 105 EUR
8.18563.0025 8.18563.9999
Acide 4'-nitrocinnamique pour la synthèse
Acide 4'-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
Poids moléculaire: 193,15
Numéro CAS: 882-06-4
EINECS: 212-924-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 288 - 291 °C
Molar Mass 193.15 g/mol
Synonyms trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Hill Formula C9H7NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH