Acide 3-méthoxycinnamique
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Poids moléculaire: 178,19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004386 Numéro CAS: 6099-04-3 EINECS: 228-049-5 |