trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₂O₄ Poids moléculaire: 208,21 Point de fusion: 179…183 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004376 Numéro CAS: 7345-82-6 EINECS: 231-249-5 |