Acide 3-hydroxycinnamique
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈O₃ Poids moléculaire: 164,1580 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004390 Numéro CAS: 588-30-7 EINECS: 209-615-0 |