Imprimer
Acide trans-p-Coumarique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide p-hydroxycinnamiqueAcide 4'-hydroxycinnamiqueAcide trans-p-hydroxycinnamiqueAcide trans-4'-hydroxycinnamiqueAcide trans-4-hydroxycinnamique
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9008-5GEA 26.5 EUR
C9008-5G C9008-1G C9008-25G C9008-10G
Acide trans-p-Coumarique, Sigma-Aldrich®
Acide trans-p-Coumarique
Formule: C₉H₈O₃
Poids moléculaire: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 501-98-4
EINECS: 231-000-0