Imprimer
Acide 2,6-difluorocinnamique ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20353.06EA 126 EUR
B20353.06 B20353.03
Acide 2,6-difluorocinnamique ≥98%
Acide 2,6-difluorocinnamique
Formule: C₉H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 184,14
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010319
Numéro CAS: 102082-89-3