Imprimer
Acide 2-octynoïque ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21957.06EA 160 EUR
B21957.06 B21957.22 B21957.14
Acide 2-octynoïque ≥98%
Acide 2-octynoïque
Formule: C₈H₁₂O₂
Poids moléculaire: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0,961
Point éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004364
Numéro CAS: 5663-96-7
EINECS: 227-121-3
UN: 3265
ADR: 8,II